Läs mer
Acetonitrile solution, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Produktkod. 15645850
Change view
Kvantitet:
20 L
Förpackning:
Metal Can
Förpackningsstorlek:
20 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15645850 20 L Metal Can 20 L
1 options
Produktkod. 15645850 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 56542320L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile solution
CAS 75-05-8
Densitet 0.782g/mL at 25°C
Kvantitet 20 L
Flampunkt 6°C (42.8°F)
Förpackning Metal Can
Molekylformel C2H3N
Linjär formel CH3CN
MDL-nummer MFCD00001878
UN-nummer UN1648
Beilstein 4124158
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC#N
IUPAC-namn acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formel vikt 41.05g/mol