Läs mer
Acetonitrile, Spectrophotometric Grade, 99.7+%
Produktkod. 11338407
Change view
Kvantitet:
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338407 1 L 1 L
11328407 1 L 1 L
15471257 4 x 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032470.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Acetonitril används som ett polärt aprotiskt lösningsmedel i organisk syntes och vid rening av butadien. Det används i alla analytiska laboratorier som en viktig komponent i mobil fas i högpresterande vätskekromatografi (HPLC) och i vätskekromatografi - masspektrometri (LC-MS). Den används för utvinning av fettsyror, spinning av fibrer och gjutning och formning av plastmaterial. Vattenhaltiga tvåfassystem baserade på acetonitril och kolhydrater spelar en viktig karaktär vid extraktion och rening av biomolekyler som kallas vanilliner. Det fungerar som en stabilisator för de klorerade lösningsmedlen och finner användning i produktionen av DNA-oligonukleotider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt °C to 48 to°C to 45°C
Namnnotering Meets ACS spectrophotometric requirements. Filtered through 0.2μfilters
Färg Färglös
Utseende Colorless liquid
Densitet 0.786 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt 5°C (41°F)
Odör Pungent
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.344
Analysprocentintervall >99.7%
Ångtryck 97 hPa (120mm Hg) at 20°C
Beilstein 741857
Kokpunkt 80°C to 82°C
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohols,ethers,acetone,chloroform,carbon tetrachloride and ethylene chloride. Immiscible with saturated hydrocarbons (petroleum fractions).
Formel vikt 41.05
Kvalitet Spektrofotometrisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.