Läs mer
Acetonitril, UHPLC-kvalitet, för gradientanalys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeschreibung
- Effektivitet: konsistens från parti till parti säkerställer reproducerbara resultat
- Låga surhets-/alkalinitetsnivåer undviker interaktioner med prover
- Toppform: lågt baslinjeljud vid 210 nm och 254 nm förbättrar toppformen
- Hastighet: filtrerad till 0,1μ m, vilket gör att analys kan utföras snabbare vid högre tryck med mindre risk för pumpblockeringar
- Känslighet: störningsfri med enastående hög UV-överföring för förbättrad upplösning och känslighet
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile |
| Smältpunkt | -46 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 97 mbar vid 20 °C |
| Viskositet | 0,36 cp vid 20 °C |
| Kokpunkt | 81 °C |
| Formel vikt | 41,05 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?