Läs mer
Acetonitril, UHPLC-kvalitet, för gradientanalys, Fisher Chemical™
Produktkod. 11373230 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373230 2.5 L 2.5 L
11317080 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373230 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/0650/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5480.00 SEK
    3304.99 SEK / 2.5 L
    Save 2175.01 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Acetonitril av UHPLC-grad för gradientanalys med konsistens från lot till lot som säkerställer reproducerbara resultat.
  • Effektivitet: konsistens från parti till parti säkerställer reproducerbara resultat
  • Låga surhets-/alkalinitetsnivåer undviker interaktioner med prover
  • Toppform: lågt baslinjeljud vid 210 nm och 254 nm förbättrar toppformen
  • Hastighet: filtrerad till 0,1μ m, vilket gör att analys kan utföras snabbare vid högre tryck med mindre risk för pumpblockeringar
  • Känslighet: störningsfri med enastående hög UV-överföring för förbättrad upplösning och känslighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.05
MDL-nummer 1878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46 °C
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 97 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,36 cp vid 20 °C
Kokpunkt 81 °C
Formel vikt 41,05 g/mol
Kvalitet UHPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile