Läs mer
Acetonitril, UHPLC-MS
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15329865 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Klar borosilikatglasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15329865 1 L Klar borosilikatglasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 15329865 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A9561
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3715.00 SEK
    3438.53 SEK / 1 L
    Save 276.47 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Unik signal-brus-specifikation för kemisk industri där lösningsmedlets kvalitet är direkt kopplad till masspektrometrarns känslighet. | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
Acetonitril, C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, cyanur de methyl, metankarbonitril, cyanometan, acetonitril, mecn, metan, cyano, metylcyanid, etannitril, metylkyanid, etylnitril, 1L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46 °C
Abs. ≤0,005 AU vid 235 nm, ≤0,005 AE vid 254 nm, ≤0,005 AU vid 280 nm, ≤0,01 AU vid 230 nm, ≤0,015 AE vid 220 nm, ≤0,015 AE vid 225 nm, ≤0,025 AU vid 215 nm, ≤0,03 AU vid 210 nm, ≤0,04 AU vid 205 nm, ≤0,05 AU vid 200 nm, ≤0,15 AU vid 195 nm, ≤1,00 AU vid 190 nm
CAS 75-05-8
Färg Färglös
Densitet 0.781 g/cm3
Kvantitet 1 L
Flampunkt −40 °C (-40 °F)
Förpackning Klar borosilikatglasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Maximalt 0,8 ppm
Analysprocentintervall 99,9 % minimum av GC
Titrerbar syra Maximalt 0,008 meq/g.
Molekylformel C2H3N
Titrerbar bas 0,0006 meq/g max.
Ångtryck 97 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,36 cP vid 20 °C
Vatten 0,01% max.
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Kokpunkt 81 °C
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC#N
IUPAC-namn acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Kvalitet UHPLC-MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.