Läs mer
Acetonitril, Ultra Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
2.5 L
5 L
Förpackning:
EcoTainer Metal Safety Can
Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
5 L
Beskrivning
BAGARE ANALYZED HPLC-reagenser är högrena lösningsmedel, buffertsalter och mobilfasmodifierare för användning i analytiska och preparativa separationer. De är optimerade för forsknings- och kvalitetskontrolltillämpningar, inklusive högpresterande vätskekromatografi, gelpermeationskromatografi och UV-spektrofotometrisk analys.
- Omkalibrering eller justeringar på grund av partiändringar minimeras för optimal prestanda från känslig instrumentering
- Låga bakgrunder fria från främmande toppar
- Låg UV-absorbans inom kritiska intervall - säkerställs genom UV-absorbanstestning vid en mängd olika punkter och genom gradientelueringstestning
- Fluorescenstestning för spårföroreningar som kan orsaka störningar
- Funktionstestad för: analys, vatten, minimal rest efter avdunstning och UV-absorbans och fluorescens inom kritiska intervall
- Konsistens från parti till parti, med en faktisk lotanalys på etiketten
- Innovativa förpackningsalternativ för att säkerställa lösningsmedelskvalitet till användningsstället
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile |
| Smältpunkt | -46°C |
| Abs. | Max. 0.05 at 200nm, Max. 0.01 at 220nm, Max. 0.01 at 254-400nm |
| Färg | Färglös |
| CAS | 75-05-8 |
| Utseende | Passes test |
| Kokpunkt | 81°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | 4.4 - 16 Vol % |
| Flampunkt | 5°C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetonitrile
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .