Läs mer
Acetonylaceton, 97 %
Produktkod. 10050720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10050720 5 mL Glasflaska 5ml
10578090 100 mL Glasflaska 100ml
10407860 250 mL Glasflaska 250ml
11974811 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10050720 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102400050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-13-4 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-13-4
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.14
MDL-nummer MFCD00008792
InChI-nyckel OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
PubChem CID 8035
ChEBI CHEBI:85014
IUPAC-namn hexan-2,5-dion
LEDER CC(=O)CCC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonylacetone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -6.0°C
Färg Gul till brun
Densitet 0.9730g/mL, 0.973
Kokpunkt 185.0°C to 193.0°C
Flampunkt 78°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COCH2CH2COCH3
Brytningsindex 1.4250 to 1.4270
Kvantitet 5 mL
Beilstein 01,788
Merck Index 15,7
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, ethanol and, diethyl ether, miscible in organic solvents
Viskositet 1.43 mPa.s (25°C)
Formel vikt 114.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonylacetone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.