Läs mer
Acetonyltrifenylfosfoniumklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11427696
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427696 500 g 500g
11407696 25 g 25g
11417696 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14691.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1235-21-8 | C21H20ClOP | 354.81 g/mol
Acetonyltrifenylfosfoniumklorid används för att undersöka de antimykobakteriella aktiviteterna hos Me-alkenylkinoloner. Den används som en reaktant för syntes av omättade estrar och ketoner som innehåller flera aromatiska och heteroaromatiska ringar med Suzuki-koppling - Wittig-olefination.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Acetonyltrifenylfosfoniumklorid används för att undersöka de antimykobakteriella aktiviteterna hos Me-alkenylkinoloner. Den används som en reaktant för syntes av omättade estrar och ketoner som innehåller flera aromatiska och heteroaromatiska ringar med Suzuki-koppling - Wittig-olefination.
Löslighet Löslig i varmt vatten
.
Anmärkningar
Den är hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1235-21-8
Molekylformel C21H20ClOP
Molekylvikt (g/mol) 354.81
MDL-nummer MFCD00011813
InChI-nyckel XAMZZEBAJZJERT-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetonyltriphenylphosphonium chloride, 2-oxopropyl triphenylphosphonium chloride, 2-oxopropyltriphenylphosphonium chloride, phosphonium, acetonyltriphenyl-, chloride, acetonyl triphenylphosphonium chloride, phosphonium, 2-oxopropyl triphenyl-, chloride, acetonyltriphenylphosphoniumchloride, 2-oxopropyl triphenylphosphanium chloride, 1-triphenylphosphino acetone, chloride, acmc-1c01z
PubChem CID 196994
IUPAC-namn 2-oxopropyl(trifenyl)fosfaniumklorid
LEDER [Cl-].CC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonyltriphenylphosphonium chloride
Smältpunkt 244°C to 248°C
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in hot water.
Formel vikt 354.82
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.