missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetophenazine-d4 Dimaleate, TRC

Produktkod. 30312860
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30312860 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312860 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1639321MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetophenazine-d4 Dimaleate
CAS 1331636-00-0
Molekylformel C31H33D4N3O10S
Kvantitet 1 mg
Synonym 1-[10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl-d4)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]ethanone (2Z)-2-Butenedioate, Acetophenazine-d4 Maleate, NSC 169180-d4, NSC 70600-d4, Phentoxate-d4, Sch 6673-d4, Tindal-d4, Tindala-d4
InChI formel InChI=1S/C23H29N3O2S.2C4H4O4/c1-18(28)19-7-8-23-21(17-19)26(20-5-2-3-6-22(20)29-23)10-4-9-24-11-13-25(14-12-24)15-16-27;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,17,27H,4,9-16H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1+/i15D2,16D2;;
LEDER O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(C)C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2CCCN4CCN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O)CC4
IUPAC-namn (E)-but-2-enedioic acid;1-[10-[3-[4-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazin-2-yl]ethanone
Molekylvikt (g/mol) 647.73
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.