Läs mer
Acetophenazine dimaleate, MedChemExpress
Produktkod. 16488706
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16488706 100 mg
1 options
Produktkod. 16488706 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1262
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Acetophenazine dimaleate, a phenothiazine derivative, is an antipsychotic agent. Acetophenazine dimaleate primarily blocks dopamine D2 receptors in the brain. Acetophenazine dimaleate can be used for researching psychotic disorders such as schizophrenia and anxious depression.
Acetophenazine dimaleate, a phenothiazine derivative, is an antipsychotic agent. Acetophenazine dimaleate primarily blocks dopamine D2 receptors in the brain. Acetophenazine dimaleate can be used for researching psychotic disorders such as schizophrenia and anxious depression.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetophenazine dimaleate
CAS 5714-00-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H37N3O10S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (194.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (12.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER CC(C(C=C1N2CCCN3CCN(CCO)CC3)=CC=C1SC4=C2C=CC=C4)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 643.7
Formel vikt 643.7
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation