Läs mer
Acetophenazine Maleate, Mikromol™
Produktkod. 30049264
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049264 100 mg
1 options
Produktkod. 30049264 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1725.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Acetofenazin maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetophenazine Maleate
CAS 5714-00-1
Analyt- eller komponentnamn Acetophenazine Maleate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H29 N3 O2 S . 2 C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:2)Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:2) (salt) (9CI), Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2) (salt), Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl methyl, dimaleate (6CI), Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (1:2) (salt) (8CI), Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (7CI), Acetophenazine dimaleate, Acetophenazine maleate, NSC 169180, NSC 70600, Phentoxate, Sch 6673, Tindal, Tindala
InChI formel InChI=1S/C23H29N3O2S.2C4H4O4/c1-18(28)19-7-8-23-21(17-19)26(20-5-2-3-6-22(20)29-23)10-4-9-24-11-13-25(14-12-24)15-16-27;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,17,27H,4,9-16H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
LEDER CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(CCO)CC4)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-men-2-enedioinsyra; 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]fenothiazin-2-yl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 643.7
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 643,22 g/mol