Läs mer
Acetophenone-13C8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetophenone-13C8 |
| CAS | 1173022-59-7 |
| Molekylformel | 13C8H8O |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 1-Phenylethanone-13C8, 1-Feniletanone-13C8, 1-(Phenyl)-1-ethanone-13C8, 1-(Phenyl)ethanone-13C8, Acetophenon-13C8, Acetylbenzene-13C8, Hypnon-13C8, Hypnone-13C8, Methyl (Phenyl) Ketone-13C8, NSC 7635-13C8, NSC 98542-13C8, (Phenyl) Methyl Ketone-13C8 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1 |
| LEDER | [13CH3][13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| IUPAC-namn | 1-((1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexatrienyl)(1,2-13C2)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.09 |
| Formel vikt | 128.0844 |