Läs mer
Acetophenone-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanone |
| CAS | 28077-64-7 |
| Molekylformel | C8 2H5 H3 O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)C)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.179 |
| Formel vikt | 125.089 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |