Läs mer
Acetophenone, 98%, pure
Produktkod. 10326070 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
5ml
Produktkod. 10326070
Brand: Thermo Scientific Acros 102410025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-86-2
MDL-nummer MFCD00008724
InChI-nyckel KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
PubChem CID 7410
ChEBI CHEBI:27632
IUPAC-namn 1-fenyletanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetophenone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 19.6°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0280g/mL, 1.028
Kokpunkt 202.0°C
Flampunkt 77°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H8O
Linjär formel C6H5COCH3
Brytningsindex 1.5315 to 1.5340
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 07, IV, 619
Fieser 04,5
Merck Index 15, 71
Löslighetsinformation Solubility in water: 5.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. h2so4,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,glycerol
Molekylvikt (g/mol) 120.15
Viskositet 1.8 mPa.s (20°C)
Formel vikt 120.15
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.