Learn More
Acetofenon, 98 %, ren
Product Code. 10715361 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Unit Size:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10715361 250 mL Glasflaska 250ml
10142940 5 mL Glasflaska 5ml
10080540 1 L Glasflaska 1 L
10326070 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10433825 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10715361 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 102412500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 SEK
    485.65 SEK / 250ml
    Save 74.35 SEK
    13% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Add to basket
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-86-2
MDL-nummer MFCD00008724
InChI-nyckel KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
PubChem CID 7410
ChEBI CHEBI:27632
IUPAC-namn 1-fenyletanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Acetophenone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 19,6 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0280g/mL, 1.028
Kokpunkt 202,0 °C
Flampunkt 77 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H8O
Linjär formel C6H5COCH3
Brytningsindex 1,5315 till 1,5340
Kvantitet 250 mL
Beilstein 07, IV, 619
Fieser 04,5
Merck Index 15, 71
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 5,5 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i kons. H2SO4, fritt löslig i alkohol, kloroform, eter och glycerol
Molekylvikt (g/mol) 120.15
Viskositet 1,8 mPa (20 °C)
Formel vikt 120.15
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Acetophenone
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.