Läs mer
Acetofenon, 99 %
Produktkod. 15453057
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453057 2500 mL 2500ml
15463057 500 mL 500ml
15443057 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15453057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12727.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1076.07 SEK
    965.65 SEK / 2500ml
    Save 110.42 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120,151 g/mol
Acetofenon används som råmaterial i syntesen av aktiva farmaceutiska ingredienser som dextropropoxifen och fenylpropanolamin. Det används i organisk syntes och som polymerisationskatalysator för olefiner. Det är involverat i framställningen av styren, 1-fenyletanol. Det används också som en aktiv komponent i beläggningar och bläck. Det reagerar med formaldehyd för att framställa hartser. Vidare används det i textilbeläggningar, i parfymer för apelsinblommalukt. Utöver detta används det som lösningsmedel i plaster, lim och smakämne i livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Acetofenon används som råmaterial vid syntes av aktiva farmaceutiska ingredienser som dextropropoxifen och fenylpropanolamin. Det används i organisk syntes och som polymerisationskatalysator för olefiner. Det är involverat i framställningen av styren, 1-fenyletanol. Det används också som en aktiv komponent i beläggningar och bläck. Det reagerar med formaldehyd för att framställa hartser. Vidare används det i textilbeläggningar, i parfymer för apelsinblommalukt. Utöver detta används det som lösningsmedel i plaster, lim och smakämne i livsmedel.
Löslighet
Blandbar med vatten, kloroform, etanol, eter, bensen och aceton. Något blandbar med koncentrerad svavelsyra.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-86-2
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.151
MDL-nummer MFCD00008724
InChI-nyckel KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
PubChem CID 7410
ChEBI CHEBI:27632
IUPAC-namn 1-fenyletanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetophenone
Smältpunkt 19 °C till 20 °C
Densitet 1.03
Kokpunkt 201 °C till 203 °C
Flampunkt 76 °C (169 °F)
Linjär formel C6H5COCH3
Brytningsindex 1.5325
Kvantitet 2500 mL
Merck Index 14,73
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, kloroform, etanol, eter, bensen och aceton. Lätt blandbar med koncentrerad svavelsyra.
Formel vikt 120.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.