missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetophenone-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetophenone-d3 |
| CAS | 17537-31-4 |
| Molekylformel | C8 D3 H5 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ethanone-2,2,2-d3, 1-phenyl- (9CI, ACI), 1-Phenylethanone-2,2,2-d3 (ACI), Acetophenone-2,2,2-d3 (7CI, 8CI), 2,2,2-Trideuterio-1-phenylethanone, Aceto-d3-phenone, Acetophenone-α,α,α-d3, Acetophenone-d3, Acetophenone-2,2,2-D3, Acetophenone-d3 (methyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-1-phenylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.167 |
| Formel vikt | 123.076 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?