missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetophenone-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetophenone-d8 |
| CAS | 19547-00-3 |
| Molekylformel | C8 2H8 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethanone-2,2,2-d3, 1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- (ACI), 1-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)ethanone-2,2,2-d3 (ACI), Acetophenone-d8 (8CI), Ethanone-2,2,2-d3, 1-(phenyl-d5)- (9CI), 2,2,2-Trideuterio-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanone, Acetophenone-D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)C([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.2 |
| Formel vikt | 128.1077 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?