Läs mer
Acetofenon, Mikromol™
Produktkod. 17972506
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17972506 100 mg
1 options
Produktkod. 17972506 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0237.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Acetofenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetophenone
CAS 98-86-2
Analyt- eller komponentnamn Acetophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Acetophenone, Acetophenone (8CI), 1-Phenylethanone, 1-Feniletanone, 1-Phenyl-1-ethanone, Acetophenon, Acetylbenzene, Benzoylmethane, Hypnon, Hypnone, Methyl phenyl ketone, NSC 7635, NSC 98542, Phenyl methyl ketone
InChI formel InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn 1-fenyletanon
Molekylvikt (g/mol) 120.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 120,0575 g/mol