Läs mer
Acetofenonoxim, 98 %
Produktkod. 11439393
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439393 10 g 10g
11449393 50 g 50g
11459393 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439393 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11804.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 613-91-2 | C8H9NO | 135,17 g/mol
Används som en ligand i övergångsmetallkomplexkatalysatorkemi. Oxime fungerar som en antioxidant, radikalrenare som kan användas inom textil-, plast-, färg-, tvättmedels- och gummiindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som en ligand i övergångsmetallkomplexkatalysatorkemi. Oxime fungerar som en antioxidant, radikalrenare som kan användas inom textil-, plast-, färg-, tvättmedels- och gummiindustrin.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i etylalkohol nästan genomskinlig.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvaras åtskilt från luft och vatten/fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 613-91-2
Molekylformel C8H9NO
Molekylvikt (g/mol) 135.17
MDL-nummer MFCD00013931 MFCD00013931
InChI-nyckel JHNRZXQVBKRYKN-VQHVLOKHSA-N
Synonym acetophenone oxime, ethanone, 1-phenyl-, oxime, acetophenone, oxime, methyl phenyl ketone oxime, methyl phenyl ketoxime, 1-phenylethanone oxime, z-acetophenone oxime, n-1-phenylethylidene hydroxylamine, e-n-1-phenylethylidene hydroxylamine, ne-n-1-phenylethylidene hydroxylamine
PubChem CID 5464950
IUPAC-namn (NE)-N-(1-fenyletyliden)hydroxylamin
LEDER C\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetophenone oxime
Smältpunkt 58 °C till 60 °C
Kokpunkt 118 °C till 120 °C (20 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1562059
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i etylalkohol nästan transparens.
Formel vikt 135.16
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetophenone oxime
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetophenone oxime
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.