Läs mer
Acetophenone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15878140
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15878140 1 L 1 L
15868140 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15878140 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8000281000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-86-2
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 120.15
Specifikationer
Densitet 1.03 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00008724
Kvantitet 1 L
Synonym Acetophenone, Methyl phenyl ketone, 1-Phenylethanone, Phenylethanone, ACP, Acetophenone