Läs mer
Acetofenon, TRC
Produktkod. 30136824
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136824 25 g
17984235 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136824 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16401525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-86-2
Molekylformel C8 H8 O
Molekylvikt (g/mol) 120.15
Synonym Acetophenone (8CI), 1-Phenylethanone, 1-Feniletanone, 1-Phenyl-1-ethanone, Acetophenon, Acetylbenzene, Benzoylmethane, Hypnon, Hypnone, Methyl phenyl ketone, NSC 7635, NSC 98542, Phenyl methyl ketone
IUPAC-namn 1-fenyletanon
LEDER CC(=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetophenone
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Formel vikt 120.0575
Procent renhet >95%