Läs mer
Acetosyringone, MedChemExpress
Produktkod. 16409346
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16409346 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16409346 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW009884
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Acetosyringone is a phenolic compound from wounded plant cells, enables virA gene which encodes a membrane-bound kinase to phosphorylate itself and activate the virG gene product, which stimulates the transcription of other vir genes and itself. Acetosyringone enhances efficient Dunaliella transformation of Agrobacterium strains.
Acetosyringone is a phenolic compound from wounded plant cells, enables virA gene which encodes a membrane-bound kinase to phosphorylate itself and activate the virG gene product, which stimulates the transcription of other vir genes and itself. Acetosyringone enhances efficient Dunaliella transformation of Agrobacterium strains.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetosyringone
CAS 2478-38-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (509.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 196.2
Formel vikt 196.2
Procent renhet 99.51%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetosyringone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetosyringone