Läs mer
Abcam Acetosyringon, fenolisk förening, pulver, >98 % renhet, 1 g
Produktkod. 32111619 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
32111619 1 g
1 options
Produktkod. 32111619 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab1465331g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Naturligt förekommande fenolisk förening som fungerar som en effektiv inducerare av virulensgener i Agrobacterium tumefaciens.
  • Molekylvikt: 196,2 g/mol
  • Renhet: >98 %
  • Form: Pulver
  • CAS-nummer: 2478-38-8
  • Nyckelfunktioner: Naturligt förekommande fenolisk förening; inducerare av virulensgener för Agrobacterium tumefaciens; använd vid syntes av anticancerläkemedel in vitro
  • Förvaring: Förvara vid omgivningstemperatur
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Buffert 100 % acetosyringon
Innehåll och lagring Förvara vid omgivningstemperatur.
Formatera Flaska
Form Pulver
Frakt skick Omgivning
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Målmolekyl Virulensgener (Agrobacterium tumefaciens)
Formulering 100 % acetosyringon
Kvantitet 1 g
För användning med (applikation) Igenkänning av växtpatogener, induktion av virulensgener för Agrobacterium tumefaciens, forskning om anticancerläkemedel