Läs mer
Acetovanillone, 98%
Produktkod. 10723465 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10723465 500 g Glasflaska 500g
10070540 25 g Glasflaska 25g
10152940 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10723465 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102425000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 498-02-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 498-02-2
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00008747
InChI-nyckel DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
PubChem CID 2214
ChEBI CHEBI:2781
IUPAC-namn 1-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetovanillone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 112.0°C to 116.0°C
Färg Gul till brun
Kokpunkt 295.0°C to 300.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H3(OCH3)COCH3
Kvantitet 500 g
Beilstein 08, 272
Merck Index 15, 728
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene,very soluble in diethyl ether,chloroform,practically insoluble in petroleum ether
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.