Läs mer
Acetovanillone-d3, TRC
Produktkod. 30318030
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30318030 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16409210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetovanillone-d3
CAS 80404-23-5
Molekylformel C9 D3 H7 O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Ethanone, 1-[4-hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl]- (9CI, ACI), 1-[4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl]ethanone (ACI), 4'-Hydroxy-3'-methoxy-d3-acetophenone, Acetovanillone-d3, Apocynin-d3, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone-D3 (methoxy-D3)
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3/i2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(ccc1O)C(=O)C
IUPAC-namn 1-[4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]ethanone
Molekylvikt (g/mol) 169.192
Formel vikt 169.082