missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetoxy Ticagrelor Acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetoxy Ticagrelor Acetonide |
| CAS | 1628340-74-8 |
| Molekylformel | C28H34F2N6O5S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-(((3aR,4S,6R,6aS)-6-(7-(((1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)oxy)ethyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H34F2N6O5S/c1-5-10-42-27-32-25(31-19-12-16(19)15-6-7-17(29)18(30)11-15)22-26(33-27)36(35-34-22)20-13-21(39-9-8-38-14(2)37)24-23(20)40-28(3,4)41-24/h6-7,11,16,19-21,23-24H,5,8-10,12-13H2,1-4H3,(H,31,32,33)/t16-,19+,20+,21-,23-,24+/m0/s1 |
| LEDER | CCCSc1nc(N[C@@H]2C[C@H]2c3ccc(F)c(F)c3)c4nnn([C@@H]5C[C@H](OCCOC(=O)C)[C@H]6OC(C)(C)O[C@@H]56)c4n1 |
| IUPAC-namn | 2-[[(3aR,4S,6R,6aS)-6-[7-[[(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl]amino]-5-propylsulfanyltriazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-2,2-dimethyl-4,5,6,6a-tetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]oxy]ethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 604.67 |
| Formel vikt | 604.2279 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?