Läs mer
Acetoxyaceton, 97 %
Produktkod. 15414077
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414077 10 mL 10ml
15424077 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31346.AB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 592-20-1 | C5H8O3 | 116,116 g/mol
Acetoxiaceton är en byggsten i syntesen av olika farmaceutiska och organiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Acetoxiaceton är en byggsten i syntesen av olika farmaceutiska och
organiska föreningar.
Löslighet Löslig i dietyleter
, etylacetat och diklormetan.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-20-1
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.116
MDL-nummer MFCD00042848
InChI-nyckel DBERHVIZRVGDFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoxyacetone, acetonyl acetate, acetol acetate, 2-propanone, 1-acetyloxy, acetoxypropanone, o-acetylacetol, 1-acetoxyacetone, acetylmethyl acetate, acetoxy-2-propanone, 1-acetoxy-2-propanone
PubChem CID 11593
IUPAC-namn 2-oxopropylacetat
LEDER CC(=O)COC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetoxyacetone
Densitet 1.075
Kokpunkt 174°C to 176°C
Flampunkt 71°C (160°F)
Brytningsindex 1.417
Kvantitet 10 mL
Löslighetsinformation Soluble in diethyl ether,ethyl acetate and dichloromethane.
Formel vikt 116.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.