Läs mer
Acetoxyaceton, TRC
Produktkod. 17918054
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17918054 1 g
17948714 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17918054 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1330351G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-20-1
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.12
Synonym Acetoxypropanone, Acetylmethyl Acetate, Acetyloxyacetone, NSC 2298, NSC 7614, O-Acetylacetol, 1-(Acetyloxy)propan-2-one, 1-Acetoxy-2-propanone, 1-Acetoxyacetone, 1-Hydroxy-2-propanone Acetate, 2-Oxopropyl Acetate, Acetic Acid Acetonyl Ester, Acetol Acetate, Acetonyl Acetate;
IUPAC-namn 2-oxopropylacetat
LEDER CC(=O)COC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetoxyacetone
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-8-5(2)7/h3H2,1-2H3
Formel vikt 116.0473