Learn More
Acetoxiacetylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7028466
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11485500
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H25797.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13831-31-7 | C4H5ClO3 | 136.531 g/mol
Acetoxiacetylklorid användes vid syntes av stabiliserade axiella och ekvatoriala konformer av spiro-β -laktamer och glykolylhydroxamsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Acetoxiacetylklorid användes vid syntes av stabiliserade axiella och ekvatoriala konformer
av spiro-β -laktamer och glykolylhydroxamsyror.
Löslighet Reagerar häftigt
med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13831-31-7
Molekylformel C4H5ClO3
Molekylvikt (g/mol) 136.531
MDL-nummer MFCD00011535
InChI-nyckel HZDNNJABYXNPPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoxyacetyl chloride, 2-acetoxyacetyl chloride, unii-z4s19y2f8s, acetoxyacetylchloride, acetyl chloride, acetyloxy, acetoxyacetic acid chloride, chlorocarbonyl methyl acetate, acetoxy acetylchloride, acetyloxyacetyl chloride, pubchem20920
PubChem CID 26297
IUPAC-namn (2-klor-2-oxoetyl)acetat
LEDER CC(=O)OCC(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Acetoxyacetyl chloride
Densitet 1.27
Kokpunkt 55°C (12 mmHg)
Flampunkt 71°C (160°F)
Linjär formel CH3CO2CH2COCl
Brytningsindex 1.4271
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water violently.
Formel vikt 136.53
Procent renhet 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Acetoxyacetyl chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Chloro-2-oxoethylacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.