missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetoxymethyl Vinyl Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetoxymethyl Vinyl Ketone |
| CAS | 38982-28-4 |
| Molekylformel | C6 H8 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Buten-2-one, 1-(acetyloxy)-, 3-Buten-2-one, 1-hydroxy-, acetate (6CI,7CI), 1-(Acetyloxy)-3-buten-2-one, 1-Acetoxy-3-buten-2-one, Acetic acid 2-oxobut-3-enyl ester, Acetoxymethyl vinyl ketone, Vinyl acetoxymethyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c1-3-6(8)4-9-5(2)7/h3H,1,4H2,2H3 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)C=C |
| IUPAC-namn | 2-oxobut-3-enyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.13 |
| Formel vikt | 128.0473 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?