Läs mer
Acetoxyvalerenic Acid, TRC
Produktkod. 30316108
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30316108 1 mg
1 options
Produktkod. 30316108 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1654001MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetoxyvalerenic Acid
CAS 84638-55-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 H24 O4
Kvantitet 1 mg
Synonym [1R-[1alpha,4alpha(E),7beta,7aalpha]]-3-[1-(Acetyloxy)-2,4,5,6,7,7a-hexahydro-3,7-dimethyl-1H-inden-4-yl]-2-methyl-2-propenoic acid, Acetylvalerenolic acid, Acetoxyvalerenic acid
InChI formel InChI=1S/C17H24O4/c1-9-5-6-13(7-11(3)17(19)20)15-10(2)8-14(16(9)15)21-12(4)18/h7,9,13-14,16H,5-6,8H2,1-4H3,(H,19,20)/b11-7+/t9-,13+,14-,16+/m1/s1
LEDER C[C@@H]1CC[C@@H](\C=C(/C)\C(=O)O)C2=C(C)C[C@@H](OC(=O)C)[C@H]12
IUPAC-namn (E)-3-[(1R,4S,7R,7aR)-1-acetyloxy-3,7-dimethyl-2,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-inden-4-yl]-2-methylprop-2-enoic acid
Molekylvikt (g/mol) 292.37
Formel vikt 292.1675