Läs mer
Acetrizoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16408756
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16408756 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16408756 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1406
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Acetrizoic acid is a molecule used as a contrast medium.
Acetrizoic acid is a molecule used as a contrast medium.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetrizoic acid
CAS 85-36-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H6I3NO3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 5.6 mg/mL (10.06 mM)
LEDER O=C(O)C1=C(I)C=C(I)C(NC(C)=O)=C1I
Molekylvikt (g/mol) 556.86
Formel vikt 556.86
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid