Läs mer
Acetyl-13C2 Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyl chloride-13C2 |
| CAS | 89186-79-8 |
| Molekylformel | 13C2 H3 Cl O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Acetyl-13C2 chloride (9CI), Acetyl chloride-1,2-13C2, Acetyl Chloride-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1,2+1 |
| LEDER | [13CH3][13C](=O)Cl |
| IUPAC-namn | acetyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.483 |
| Formel vikt | 79.994 |