Läs mer
Acetyl(2-pyridinylmetyl)karbaminsyra 2-metoxi-3-[[(oktadylamino)karbonyl]oxy] propylester, TRC
Produktkod. 30313501
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30313501 5 mg
1 options
Produktkod. 30313501 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1879655MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetyl(2-pyridinylmethyl)carbamic Acid 2-Methoxy-3-(((octadecylamino)carbonyl)oxy)propyl Ester
CAS 100488-81-1
Molekylformel C32H55N3O6
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C32H55N3O6/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-24-34-31(37)40-26-30(39-3)27-41-32(38)35(28(2)36)25-29-22-19-21-23-33-29/h19,21-23,30H,4-18,20,24-27H2,1-3H3,(H,34,37)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1ccccn1)C(=O)C)OC
IUPAC-namn [2-metoxi-3-(oktadesylkarbamoyloxi)propyl] N-acetyl-N-(pyridin-2-ylmetyl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 577.8
Formel vikt 577.4091