Läs mer
Acetyl(2-pyridinylmetyl)karbaminsyra 2-metoxi-3-[[(oktadylamino)karbonyl]oxy] propylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyl(2-pyridinylmethyl)carbamic Acid 2-Methoxy-3-(((octadecylamino)carbonyl)oxy)propyl Ester |
| CAS | 100488-81-1 |
| Molekylformel | C32H55N3O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H55N3O6/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-24-34-31(37)40-26-30(39-3)27-41-32(38)35(28(2)36)25-29-22-19-21-23-33-29/h19,21-23,30H,4-18,20,24-27H2,1-3H3,(H,34,37) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1ccccn1)C(=O)C)OC |
| IUPAC-namn | [2-metoxi-3-(oktadesylkarbamoyloxi)propyl] N-acetyl-N-(pyridin-2-ylmetyl)karbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 577.8 |
| Formel vikt | 577.4091 |