Läs mer
Acetyl Alpha-Ionol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyl alpha-Ionol |
| CAS | 783324-41-4 |
| Molekylformel | C15H24O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol 2-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O2/c1-11-7-6-10-15(4,5)14(11)9-8-12(2)17-13(3)16/h7-9,12,14H,6,10H2,1-5H3/b9-8+ |
| LEDER | CC1=CCCC(C)(C)C1/C=C/C(OC(C)=O)C |
| IUPAC-namn | (E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-yl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.35 |
| Formel vikt | 236.18 |