Läs mer
Alfa Aesar™ Acetyl beta-methylcholine bromide, 98%
Produktkod. 11347016
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347016 5 g 5g
11357016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347016 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L06848.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 333-31-3
Molekylformel C8H18BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 240.14
MDL-nummer MFCD00011816
InChI-nyckel MMVPLEUBMWUYIB-UHFFFAOYNA-M
Synonym methacholine bromide, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium bromide, acetyl beta-methylcholine bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, methacholini bromidum, methacholine bromide nf, c8h18no2.br, mecholyl bromide, methacholinebromide
PubChem CID 92754
IUPAC-namn [2-(acetyloxy)propyl]trimethylazanium bromide
LEDER [Br-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetyl beta-methylcholine bromide
Smältpunkt 147°C to 151°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 6098010
Formel vikt 240.15
Procent renhet 98%