Läs mer
Acetyl-beta-methylcholine chloride, 98%, ACROS Organics™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyl-β-methylcholine chloride |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CH3CO2CH(CH3)CH2N(CH3)3Cl |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 15, 6012 |
| Formel vikt | 195.69 |