Läs mer
Acetylbromid, 98 %
Produktkod. 11474104
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474104 100 g 100g
11344619 25 g 25g
11484104 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11474104 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12485.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    696.61 SEK
    625.65 SEK / 100g
    Save 70.96 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 506-96-7 | C2H3BrO | 122,949 g/mol
Acetylbromid används som acetyleringsmedel vid syntes av finkemikalier, jordbrukskemikalier och läkemedel. Det används också som mellanprodukt för färgämnen. Vidare reagerar den med alkoholer och aminer för att producera acetatestrar och acetamider. Utöver detta är det involverat i syntesprocessen av anti-HIV-medlet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Acetylbromid används som acetyleringsmedel vid syntes av finkemikalier, jordbrukskemikalier och läkemedel. Det används också som mellanprodukt för färgämnen. Vidare reagerar den med alkoholer och aminer för att producera acetatestrar och acetamider. Utöver detta är det involverat i syntesprocessen av anti-HIV-medlet.
Löslighet
Blandbar med eter, kloroform, bensen och aceton.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och alkoholer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-96-7
Molekylformel C2H3BrO
Molekylvikt (g/mol) 122.949
MDL-nummer MFCD00000114
InChI-nyckel FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide
PubChem CID 10482
IUPAC-namn acetylbromid
LEDER CC(=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetyl Bromide
Smältpunkt °C till 96 °C
Densitet 1.660
Kokpunkt 75 °C till 77 °C
Flampunkt >75 °C (167 °F)
Analysprocentintervall ≥98%
Linjär formel CH3COBr
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1716
Beilstein 1697546
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,82
Löslighetsinformation Blandbar med eter, kloroform, bensen och aceton.
Formel vikt 122.95
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.