Läs mer
Acetylbromid, 98 %
Produktkod. 10734651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10734651 100 mL 100ml
10205970 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10734651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159401000
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 506-96-7 | C2H3BrO | 122,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-96-7
Molekylformel C2H3BrO
Molekylvikt (g/mol) 122.95
MDL-nummer MFCD00000114
InChI-nyckel FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide
PubChem CID 10482
IUPAC-namn acetylbromid
LEDER CC(=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetyl bromide
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -96 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6600g/mL, 1.66
Kokpunkt 75 °C till 77 °C
Flampunkt 75 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COBr
Brytningsindex 1,4485 till 1,4505
Kvantitet 100 mL
Beilstein 02, 174
Fieser 06,9; 13,208
Merck Index 15, 77
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: reagerar med alkohol och aceton, lösligt i eter, kloroform och bensen
Formel vikt 122.95
Procent renhet 98%
Fysisk form Fuming Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.