Läs mer
Acetylklorid, 1M-lösning i diklormetan, AcroSeal™
Produktkod. 10676744 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
800 ml
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10676744 100 ml AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10360534 800 ml AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10676744 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387741000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetyl chloride
Färg Färglös
Namnnotering 1M-lösning i diklormetan
CAS 75-36-5, 75-09-2
CAS Min % 5.44, 93.36
CAS Max % 6.64, 94.57
Molekylformel C2H3ClO
Linjär formel CH3COCl
MDL-nummer MFCD00000719
Koncentration 0,9 till 1,1 M
Densitet 1.3000g/mL, 1.3
Merck Index 15, 80
Synonym ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar med vatten.
InChI-nyckel WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(Cl)=O
IUPAC-namn acetylklorid
Molekylvikt (g/mol) 78.50
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
Formel vikt 78.5
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 100 ml
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetyl chloride, 1M solution in dichloromethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.