Läs mer
Acetylklorid, 98 %
Produktkod. 11318895
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318895 25 mL 25ml
11328895 500 mL 500ml
11338895 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11318895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14013.AC
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78,50 g/mol
Acetylklorid fungerar som ett reagens för framställning av estrar och amider av ättiksyra. Det är också användbart som en viktig reaktant i Friedel-Crafts reaktioner såväl som vid införandet av en acetylgrupp. Det fungerar som ett utgångsmaterial vid tillverkning av läkemedel, nya pläteringskomplexbildare, acyleringsmedel och syntetiska organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Acetylklorid fungerar som ett reagens för framställning av estrar och amider av ättiksyra. Det är också användbart som en viktig reaktant i Friedel-Crafts reaktioner såväl som vid införandet av en acetylgrupp. Det fungerar som ett utgångsmaterial vid tillverkning av läkemedel, nya pläteringskomplexbildare, acyleringsmedel och syntetiska organiska mellanprodukter.
Löslighet Blandbar med
aceton, kloroform, isättika, petroleumeter, eter och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med vatten, alkoholer, oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-36-5
Molekylformel C2H3ClO
Molekylvikt (g/mol) 78.50
MDL-nummer MFCD00000719
InChI-nyckel WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC-namn acetylklorid
LEDER CC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetyl chloride
Smältpunkt -112°C
Densitet 1.104
Kokpunkt 50°C to 52°C
Flampunkt 4°C (39°F)
Odör Pungent
Linjär formel CH3COCl
Brytningsindex 1.389
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1717
Beilstein 605303
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,85
Löslighetsinformation Miscible with acetone,chloroform,glacial acetic acid,petroleum ether,ether and benzene.
Formel vikt 78.5
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.