Läs mer
Acetylklorid, 98 %
Produktkod. 11338895
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
2500 mL
Unit Size:
2.5 L
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11338895 2500 mL 2.5 L
11318895 25 mL 25ml
11328895 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11338895 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14013.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    905.81 SEK
    813.65 SEK / 2.5 L
    Save 92.16 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78,50 g/mol
Acetylklorid fungerar som ett reagens för framställning av estrar och amider av ättiksyra. Det är också användbart som en viktig reaktant i Friedel-Crafts reaktioner såväl som vid införandet av en acetylgrupp. Det fungerar som ett utgångsmaterial vid tillverkning av läkemedel, nya pläteringskomplexbildare, acyleringsmedel och syntetiska organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Acetylklorid fungerar som ett reagens för framställning av estrar och amider av ättiksyra. Det är också användbart som en viktig reaktant i Friedel-Crafts reaktioner såväl som vid införandet av en acetylgrupp. Det fungerar som ett utgångsmaterial vid tillverkning av läkemedel, nya pläteringskomplexbildare, acyleringsmedel och syntetiska organiska mellanprodukter.
Löslighet Blandbar med
aceton, kloroform, isättika, petroleumeter, eter och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med vatten, alkoholer, oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-36-5
Molekylformel C2H3ClO
Molekylvikt (g/mol) 78.50
MDL-nummer MFCD00000719
InChI-nyckel WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC-namn acetylklorid
LEDER CC(Cl)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Acetyl chloride
Smältpunkt -112 °C
Densitet 1.104
Kokpunkt 50 °C till 52 °C
Flampunkt 4 °C (39 °F)
Odör Stickande lukt
Linjär formel CH3COCl
Brytningsindex 1.389
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1717
Beilstein 605303
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,85
Löslighetsinformation Blandbar med aceton, kloroform, glaciärättiksyra, petroleumeter, eter och bensen.
Formel vikt 78.5
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetyl chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.