Läs mer
Acetylklorid, 99+%
Produktkod. 10687352 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10687352 25 mL Glasflaska 25ml
10308550 250 mL Glasflaska 250ml
10732384 1 L Glasflaska 1 L
10772954 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10687352 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 219470250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Acetylklorid, 99+%, C2H3ClO, CAS-nummer-75-36-5, ättiksyraklorid, ättiksyra, klorid, ättikklorid, acetylklorid, ccris 4568, ch3cocl, etanoylklorid, hsdb 662, rcra-avfallsnummer u006, unii-qd15rno45k, 250 ml, 99% min. (GC), 02, 173, 51,0 grader. C, 100.0, 99.0, CHEBI:37580 | CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-36-5
Molekylformel C2H3ClO
Molekylvikt (g/mol) 78.50
MDL-nummer MFCD00000719
InChI-nyckel WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC-namn acetylklorid
LEDER CC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetyl chloride
Namnnotering p.a.
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -112.0°C
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt 51.0°C
Flampunkt 4°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COCl
Brytningsindex 1.3876 to 1.3896
Kvantitet 25 mL
Beilstein 02, 173
Fieser 01,11; 04,5; 05,4; 07,3; 11,4
Merck Index 15, 80
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with acetone, benzenz, toluene,, chloroform, ether, petroleum ether, carbon dosulfi, de and glacial acetic acid, soluble in ccl4, reacts with alcohol
Formel vikt 78.5
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.