Läs mer
Acetyl Chloride, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 12387123 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12387123 500 mL 500ml
12377123 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12387123 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/0920/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 75-36-5
Molekylformel C2H3ClO
MDL-nummer 719
Specifikationer
Smältpunkt -112°C
Färg Colorless
Kokpunkt 51°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 2.7
Formel vikt 78.5g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.