Läs mer
Acetyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15851721
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15851721 1 L 1 L
15841721 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15851721 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8222521000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-36-5
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 78.5
Specifications
Smältpunkt -112°C
Densitet 1.10 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 52°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000719
Kvantitet 1 L
Synonym Acetyl chloride, Acetic acid chloride, Acetoxy chloride, Acetyl chloride