Specifikationer
| CAS | 75-36-5 |
| Smältpunkt | -112°C |
| Färg | Colorless |
| Kokpunkt | 51°C |
| Förpackning | Ampoule |
| Molekylformel | C2H3ClO |
| MDL-nummer | 719 |
| Kvantitet | 5 Ampules |
| Formel vikt | 78.5g/mol |
| Fysisk form | Liquid |