Läs mer
Acetylklorid, TRC
Produktkod. 30328417
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30328417 10 g
1 options
Produktkod. 30328417 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16449610G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetyl Chloride
CAS 75-36-5
Molekylformel C2H3ClO
Kvantitet 10 g
Synonym Acetic Acid Chloride, Acetic Chloride, Ethanoyl Chloride, AcCl
InChI formel InChI=1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
LEDER CC(=O)Cl
IUPAC-namn Acetylklorid
Molekylvikt (g/mol) 78.5
Formel vikt 77.9872