Läs mer
Acetyl Coenzym A Trilitiumsalt Trihydrat,> 92 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11497530 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
1mg
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497530 1 mg 1mg
11407540 5 mg 5mg
11417540 10 mg 10mg
11427540 25 mg 25mg
11437540 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11497530 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210049001
Kemiska identifierare
CAS 75520-41-1
Molekylformel C23H38Li3N7O17P3S
Molekylvikt (g/mol) 830.39
InChI-nyckel MOGXDJCKYPGZRO-JHJDYNLLSA-N
Synonym acetyl coenzyme a trilithium salt
PubChem CID 129893900
IUPAC-namn S-[2-[3-[[(2R)-4- (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxi-3-fosfonooxioxolan-2-yl]metoxi-hydroxifosforyl]oxi-hydroxifosforyl]oxi-2-hydroxiaminopropanoyl]]-dimetyl-3,3-dibutyl]] etantioat; litium
LEDER [Li].[Li].[Li].CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetyl Coenzyme A Trilithium Salt Trihydrate
Färg Vitt
Analysprocentintervall >92%
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 881.1
Fysisk form Pulver